Learn More
Kaliumchlorat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3811-04-9 | ClKO3 | 122.55 g/mol
80.00 € - 258.29 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3811-04-9
Summenformel ClKO3
Molekulargewicht (g/mol) 122.55
MDL-Nummer MFCD00011361
InChI-Schlüssel VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
PubChem CID 6426889
IUPAC-Name Kalium; Chlorat
SMILES [O-]Cl(=O)=O.[K+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11317958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036494.36
500 g
80.00 €
500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11327958
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
036494.A3
2 kg
258.29 €
2 Kilogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3811-04-9
122.55
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
6426889
[O-]Cl(=O)=O.[K+]
ClKO3
MFCD00011361
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
Kalium; Chlorat
Spezifikation
400°C (decomposition)
368°C
3811-04-9
99.0%
MFCD00011361
Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol.
[O-]Cl(=O)=O.[K+]
122.55
122.55
Hygroskopisch
Potassium chlorate
For analysis ACS
Kristallin
ClKO3
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
Kalium; Chlorat
6426889
ACS-Reagenz
2.32 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P210-P220-P221-P261-P264b-P270-P271-P280-P283-P301+P312-P304+P340-P306+P360-P312-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:5,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 223-289-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FO0350000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen; unter Stickstoff lagern