Learn More
Kaliumchlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15608030 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
ACS-Reagenz, 99.0 - 100.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
IUPAC-Name Kaliumchlorid
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Menge 4 x 2.5 kg
Strukturformel KCl
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 74.55 mol
Reinheit (%) 99 bis 100.5 %
Güte ACS-Reagenz
Dichte 1.98 g/ml bei 25 °C
Gefahrenhinweis
  • EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.