Learn More
Kaliumchlorid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Specifications
Chemischer Name oder Material | Kaliumchlorid |
Menge | 1 kg |
Strukturformel | KCl |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Formelmasse | 74.55 mol |
Reinheit (%) | 99 bis 100.5 % |
Güte | ACS-Reagenz |
Dichte | 1.98 g/ml bei 25 °C |
Safety and Handling
Hazard Statement
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.