Learn More
Kaliumchlorid, Kristall, U.S.P. - F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15578074
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Sylvin, Kaliumchlorid KCl, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumchlorid
Physikalische Form Kristalle
Menge 500 g
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.55
Güte FCC/USP
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 1.99 kg