Learn More
Kaliumchlorid, reinst, SLR, Eur. Ph., Fisher Chemical
Artikelnummer. 10427460 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
5 kg
CLK, CAS-Nummer-7447-40-7, Enseal, Kaliumchlorid kcl, Kalitabs, Kaliumchlorid, Kali-Muriat, Chlorvezent, Klotrix, klor-con, Slow-k, Sylvit, 500 g, 1420 °C, CHEBI:32588, weiß, 74,54 g/mol, WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M, Kalium;chlorid, 770 °C, 11360, 74.548
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7447-40-7
Summenformel ClK
Molekulargewicht (g/mol) 74.55
MDL-Nummer MFCD00011360
InChI-Schlüssel WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Spezifikation
Siedepunkt 1420°C
Schmelzpunkt 770°C
Farbe Weiß
pH 6
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
IUPAC-Name Kalium; Chlorid
Formelmasse 74.54g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter