Learn More
Kaliumchlorid, Puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
- Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
Lösungsmittel – ACS-spezifische Verwendung (HPLC), ACS allgemeine Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzienqualität für chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
Anorganisch – Chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumchlorid |
Menge | 5 kg |
Strukturformel | KCl |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
IUPAC-Name | Kalium; Chlorid |
Formelmasse | 74.55 |
Reinheit (%) | ≥99.5% (AT) |
Dichte | 1.98 g/ml bei 25 °C |