Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumchromat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
In finishing of leather, rust proofing of metals, textile mordant, as an analytical lab reagent. Potassium chromate enjoys a broad assortment of industrial purposes. In the fabric industry, manufacturers use potassium chromate to tan leather and dye clothing items and materials. In science, potassium chromate is often used as an indicator, meaning it can identify the presence, location and quantity of certain elements such as iron. Beyond these applications, potassium chromate also functions as an oxidizing agent in manufacturing and scientific experiments. Some nuclear power plants currently use substances other than potassium chromate to inhibit corrosion in closed cooling-water systems. Potassium chromate is applied as a chemical indicator of chlorine ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium chromate |
Schmelzpunkt | 975°C |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.0% min. |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. Insoluble in alcohol. |
Formelmasse | 194.19 |
Güte | ACS |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- Potassium chromate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Potassium chromate