Learn More
Kaliumchromat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15623330 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur.,≥99.5 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7789-00-6
Summenformel CrK2O4
Molekulargewicht (g/mol) 194.19
MDL-Nummer MFCD00011368
InChI-Schlüssel XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumchromat, Bikaliumchromat, Kaliumchromat VI, Dikaliummonochromat, Tarapacait, Kalichromat, Neutrales Kaliumchromat, Caswell Nr. 687, neutral potassium chromate, caswell no. 687
PubChem CID 24597
ChEBI CHEBI:75249
SMILES [K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 1,000 °C
Chemischer Name oder Material Kaliumchromat
Schmelzpunkt 971 °C (Literatur)
Namenshinweis puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%
CAS Max. % 100.0000%
Menge 50 kg
Strukturformel Al(NO3)3 · 9H2O
UN-Nummer UN3288
IUPAC-Name Dikalium; Dioxido(dioxo)-Chrom
Formelmasse 194.19
Reinheit (%) >99.5%
Güte ACS-Reagenz/Reagenz Ph. Eur.
Verpackung Hartfaserkarton-Boxen
Dichte 2.732 g/cm3