missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumcyanid, ACS-Reagenz, ≥96.0 %, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15631790 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

ACS-Reagenz, ≥96.0 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 151-50-8
Summenformel CKN
Molekulargewicht (g/mol) 65.116
MDL-Nummer MFCD00011397
InChI-Schlüssel NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumcyanid, Kaliumcyanid K Cn, Caswell Nr. 688A, Kaliumzyanid deutsch, RCRA-Abfallnummer P098, Kaliumcyanid, französisch, unii-mqd255m2zo, rcra waste number p098, cyanure de potassium french
PubChem CID 9032
IUPAC-Name Kalium; Cyanid
SMILES [C-]#N.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaliumcyanid
Schmelzpunkt 634 °C (Literatur)
Farbe Weiß
Physikalische Form Fest
Menge 2.5 kg
Strukturformel KCN
UN-Nummer UN1680
Beilstein 3593645
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 65.12 mol
Reinheit (%) ≥ 96.0 %
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Granulatpulver
Dampfdruck 1.8 MPa bei 634.5 °C
Dichte 1.56 g/cu.cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt