Learn More
Kaliumdichromat, ≥99.5 %, Reagenzienqualität, Honeywell™
Artikelnummer. 15628040 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Reagenzgütegrad, ≥99.5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-50-9
Summenformel Cr2K2O7
Molekulargewicht (g/mol) 294.182
MDL-Nummer MFCD00011367
InChI-Schlüssel KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumdichromat, Kaliumbichromat, Iopezit, Dikaliumbichromat, Kaliumdichromat VI, Phthalsäure-Dikaliumsalz, Dikaliumdichromium-Heptaoxid, Kalibichromat, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
PubChem CID 24502
ChEBI CHEBI:53444
IUPAC-Name Dikalium; Oxido-(Oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochrom
SMILES [O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumdichromat
Schmelzpunkt 398 °C
Farbe Orange
pH 3.5 (bei 20 °C)
Menge 500 g
Strukturformel K2Cr2O7
UN-Nummer UN3086
Formelmasse 294.18 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Aussehen Kristallin
Dichte 2.7 g/cu.cm bei 20 °C