Learn More
Kaliumhexachloriridat(IV), Ir 39 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381978
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 16920-56-2 | Cl6IrK2 | 483.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16920-56-2
Summenformel Cl6IrK2
Molekulargewicht (g/mol) 483.11
MDL-Nummer MFCD00011369
InChI-Schlüssel SCPDBYGTLSSBQR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium hexachloroiridate iv, dipotassium hexachloroiridate, cl6ir.2k, dipotassium hexachloroiridate 2-
PubChem CID 11049163
IUPAC-Name Dikalium; Hexachloriridium(2-)
SMILES [Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[Cl].[K+].[K+].[Ir]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexachloroiridate(IV)
Schmelzpunkt (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 483.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 39% min.
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch