Learn More
Kaliumhexachlororuthenat(IV), 99.95 % (Metallbasis), Ru 25.3 % min., Thermo Scientific Chemicals, Premion™
Artikelnummer. 11373988
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 23013-82-3 | K2RuCl6
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 23013-82-3
Summenformel K2RuCl6
MDL-Nummer MFCD00050159
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hexachlororuthenate(IV)
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 99.95% (metals basis)
Formelmasse 391.99
Aussehen Red-browm crystalline powder