Learn More
Kaliumhexafluorarsenat(V), 99 % (Metallbasis), Alfa Aesar™
49.23 € - 182.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 17029-22-0 |
---|---|
Summenformel | AsF6K |
Molekulargewicht (g/mol) | 228.01 |
MDL-Nummer | MFCD00042546 |
InChI-Schlüssel | DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | potassium hexafluoroarsenate, hexaflurate, nopalmitate, nopalmate, caswell no. 692b, potassium hexafluoroarsenate v, unii-t7tyz7585f, potassium hexafluoroarsenate 1-, arsenate 1-, hexafluoro-, potassium, epa pesticide chemical code 599700 |
PubChem CID | 159810 |
ChEBI | CHEBI:82182 |
SMILES | [K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11397217
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011532.06 |
5 g | N/A | ||||||
11307227
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011532.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
17029-22-0 | |
228.01 | |
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N | |
159810 | |
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F |
AsF6K | |
MFCD00042546 | |
potassium hexafluoroarsenate, hexaflurate, nopalmitate, nopalmate, caswell no. 692b, potassium hexafluoroarsenate v, unii-t7tyz7585f, potassium hexafluoroarsenate 1-, arsenate 1-, hexafluoro-, potassium, epa pesticide chemical code 599700 | |
CHEBI:82182 |
Spezifikation
Potassium hexafluoroarsenate(V) | |
17029-22-0 | |
Pulver | |
AsF6K | |
potassium hexafluoroarsenate, hexaflurate, nopalmitate, nopalmate, caswell no. 692b, potassium hexafluoroarsenate v, unii-t7tyz7585f, potassium hexafluoroarsenate 1-, arsenate 1-, hexafluoro-, potassium, epa pesticide chemical code 599700 | |
[K+].F[As-](F)(F)(F)(F)F | |
228.01 | |
CHEBI:82182 | |
Acrid |
400°C | |
Weiß | |
99% (metals basis) | |
MFCD00042546 | |
DITNVAZRXJOPSJ-UHFFFAOYSA-N | |
Kaliumhexafluoro-λ5-arsanuid | |
159810 | |
228.01 | |
White powder |
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P330-P391-P501c
H301+H331
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 241-102-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen