Learn More
Kaliumhydrogencarbonat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439010
Click to view available options
Menge:
10,000 g
2500 g
500 g
CAS: 298-14-6 | CHKO3 | 100.11 g/mol
Potassium hydrogen carbonate is used in foods to regulate pH, as a fire suppression agent (BC dry chemical) and as a buffering agent in medications. It acts as an additive in winemaking and is an active component in club soda. Furthermore, it finds use in crops for the neutralization of acidic soils. It is also used as a source of carbon dioxide for leavening in baking. It is utilized to inhibit the growth of aspergillus parasiticus in czapek's agar. It is employed as a catalyst in synthetic fiber polymerization and olefin dehydrogenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumhydrogencarbonat wird in Lebensmitteln zur pH-Regulierung, als Brandunterdrückungsmittel (BC-Trockenchemikalie) und als Puffermittel in Medikamenten verwendet. Es dient als Zusatzstoff in der Weinherstellung und ist ein aktiver Bestandteil in Club-Soda. Weiterhin findet es Verwendung in Kulturpflanzen zur Neutralisierung saurer Böden. Es wird auch als Kohlendioxidquelle in Backtriebmitteln verwendet. Es wird verwendet, um das Wachstum von Aspergillus parasiticus in Czapek′s Agar zu hemmen. Es wird als Katalysator bei der Polymerisation synthetischer Fasern und der Olefin-Dehydrierung eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
Chemische Identifikatoren
CAS 298-14-6
Summenformel CHKO3
Molekulargewicht (g/mol) 100.11
MDL-Nummer MFCD00011402
InChI-Schlüssel TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bicarbonate, potassium hydrogen carbonate, potassium hydrogencarbonate, potassium acid carbonate, monopotassium carbonate, carbonic acid, monopotassium salt, unii-hm5z15lebn, potassiumbicarbonate, ccris 3510, khco3
PubChem CID 516893
ChEBI CHEBI:81862
IUPAC-Name Kalium; Hydrogencarbonat
SMILES [K+].OC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydrogen carbonate
Menge 2500 g
Merck Index 14,7609
Löslichkeitsinformationen Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 100.12
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.17