Learn More
Kaliumhydroxid, 25 % w/v, wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482667
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 L
4 L
CAS: 1310-58-3 | HKO | 56.11 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 1310-58-3
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium hydroxide
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 4 L
Strukturformel KOH
UN-Nummer UN1814
IUPAC-Name Kalium; Hydroxid
Formelmasse 56.11
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25% w/v aq. soln.