Learn More
Kaliumhydroxid in Ethanol, 0,5 M, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Click to view available options
Menge:
2.5 l
Verpackung:
Glas
Packungsgröße:
2.50 Liter
Beschreibung
- Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-Standardreferenzmaterial, Kaliumhydrogenphthalat
- Auf dem Etikett befindet sich eine tatsächliche Chargenanalyse als Garantie für Reinheit und Konsistenz.
- Die für diese Bestimmungen verwendeten Analysemethoden basieren auf den in der Fachliteratur beschriebenen Standardtestverfahren.
- Die von J.T. Baker entwickelte Verbesserungen sollen ein höheres Maß an Zuverlässigkeit erreichen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumhydroxid |
Farbe | Rot |
Siedepunkt | 78 °C |
CAS | 1310-58-3, 64-17-5 |
CAS Min. % | 0.025 |
Schmelzpunkt | 0 °C |
CAS Max. % | 0.1, <100% |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Potentiometrisch standardisiert anhand von NIST-Standardreferenzmaterial, Kaliumhydrogenphtalat |
Summenformel | HKO |
Konzentration | 0.4975 bis 0.5025 mol/l KOH |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.