Learn More
Kaliumhydroxid, technisch, ≥85 %, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120713 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
Technisch, ≥ 85 %, Pulver
  • Chemikalien, die nicht über einen festen Standardsatz für Qualitäts- und Verunreinigungsgrade verfügen oder für Produkte, bei denen die Reinheit < 90 % beträgt
  • Abweichungen in der Farbe und  physikalischen Form sind möglich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
Summenformel HKO
Molekulargewicht (g/mol) 56.11
MDL-Nummer MFCD00003553
InChI-Schlüssel KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumhydroxid, Kalilauge, Kaliumhydrat, Kaliumhydroxyd, Kaliumhydroxid KOH, Kaliumhydroxidlösung, Caswell Nr. 693, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
IUPAC-Name Kaliumhydroxid
SMILES [OH-].[K+]
Spezifikation
pH 14 bei 20 °C
Farbe Weiß
Siedepunkt 1327 °C
Schmelzpunkt 360 °C
Dichte 2.04 g/cu.cm
Menge 1 kg
Reinheit (%) ≥ 85 %
Güte Technisch
Verpackung Poly-Flasche
Dampfdruck 1 mmHg (719 °C)
Physikalische Form Fest