Learn More
Kaliumiodat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
71.70 € - 276.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7758-05-6 |
---|---|
Summenformel | IKO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 214.00 |
MDL-Nummer | 11406 |
InChI-Schlüssel | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat |
PubChem CID | 23665710 |
IUPAC-Name | Kalium; Iodat |
SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10746301
|
Fisher Chemical
P/5800/48 |
100 g |
71.70 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10697032
|
Fisher Chemical
P/5800/50 |
250 g |
125.66 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10293960
|
Fisher Chemical
P/5800/53 |
500 g |
183.00 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10000320
|
Fisher Chemical
P/5800/60 |
1 kg |
276.00 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Kaliumiodat, Zertifizierter AR für Analyse
Chemische Identifikatoren
7758-05-6 | |
214.00 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
23665710 | |
[O-]I(=O)=O.[K+] |
IKO3 | |
11406 | |
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
Kalium; Iodat |
Spezifikation
560°C | |
Weiß | |
IKO3 | |
potassium iodate, potassium triodate, caswell no. 693a, iodic acid, potassium salt, unii-i139e44nhl, potassium iodine oxide kio3, iodic acid hio3 , potassium salt, epa pesticide chemical code 075703, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
[O-]I(=O)=O.[K+] | |
214.00 | |
214g/mol |
7758-05-6 | |
Pulver/Feststoff | |
11406 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Iodat | |
23665710 | |
Kunststoffpulverbehälter |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Potassium iodate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.