missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumiodatkonzentrat, für 1 l Standardlösung, 1/60 M KIO3 (0.1 N), Honeywell Fluka™
Für 1 l Standardlösung, 1/60 M KIO3 (0.1 N)
68.27 € - 264.39 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 7758-05-6 |
---|---|
Summenformel | IKO3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 214 |
MDL-Nummer | MFCD00011406 |
InChI-Schlüssel | JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat |
PubChem CID | 23665710 |
IUPAC-Name | Kalium; Iodat |
SMILES | [O-]I(=O)=O.[K+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15685220
|
Honeywell-Fluka
38120-1EA |
1 St. |
68.27 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15695220
|
Honeywell-Fluka
38120-6X1EA |
6 x 1 Ea. | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
7758-05-6 | |
214 | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
23665710 | |
[O-]I(=O)=O.[K+] |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
Kalium; Iodat |
Spezifikation
Kaliumiodat-Konzentrat | |
IKO3 | |
MFCD00011406 | |
Kaliumiodat, Kaliumtriiodat, Caswell Nr. 693A, Hydrochinonsulfonsäure, Kaliumsalz, Kaliumiodoxid KIO3, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz, EPA-Pestizid-Chemikaliencode 075703, Iodsäure HIO3, Kaliumsalz 1:1, iodic acid hio3 , potassium salt 1:1, kaliumjodat | |
[O-]I(=O)=O.[K+] | |
214 | |
214 mol |
7758-05-6 | |
KIO3 | |
NONH für alle Transportarten | |
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M | |
Kalium; Iodat | |
23665710 | |
Ampulle |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts