Learn More
Kaliumiodid, ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. p-7071899 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
12 kg
4 x 2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
12 Kilogramm
2.50 Kilogramm
4 Stück
5 Gramm
500 Gramm
ACS-Reagenz, ≥99,0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7681-11-0
Summenformel IK
Molekulargewicht (g/mol) 166.003
MDL-Nummer MFCD00011405
InChI-Schlüssel NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumiodid, Kaliumiodid KI, Kaliiodid, Knollid, Kaliumdiiodid, Kaliummonoiodid, kisol, asmofug e, potassium diiodide, potassium monoiodide
PubChem CID 4875
ChEBI CHEBI:8346
IUPAC-Name Kalium; Iodid
SMILES [K+].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumiodid
Menge 5 g
Strukturformel KI
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 166 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS-Reagenz
Dampfdruck 1 mmHg (745 °C)