Learn More
Kaliumnitrat, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10181480
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
5 kg
KNO3, CAS-Nummer 7757-79-1, nitre, saltpeter, nitric acid potassium salt, kaliumnitrat, nitrate of potash, vicknite, nitric acid, potassium salt, kalii nitras, potassium nitrate, saltpetre, 500 g, 400 Grad C, CHEBI:63043, weiß, 101,1 g/mol, FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N, kalium;nitrat, 334 Grad C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7757-79-1
Summenformel KNO3
Molekulargewicht (g/mol) 101.10
MDL-Nummer MFCD00011409
InChI-Schlüssel FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
IUPAC-Name Kalium; Nitrat
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 400°C
Schmelzpunkt 334°C
Farbe Weiß
pH 6 to 8
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Formelmasse 101.1g/mol
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.