Learn More
Kaliumnitrat, Kristall, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.