Learn More
Kaliumorthovanadat, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050804
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 14293-78-8 | K3O4V | 232.232 g/mol
It is employed as in chemical fertilizer industries and used as corrosion inhibitor. It is also used for ammonia synthesis. Used as a catalyst in oil & gas industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14293-78-8
Summenformel K3O4V
Molekulargewicht (g/mol) 232.232
MDL-Nummer MFCD00210642
InChI-Schlüssel FBRINGOENSVSPU-UHFFFAOYSA-N
Synonym Potassium vanadate (ortho)
PubChem CID 22023817
IUPAC-Name Trikalium; Trioxido(oxo)Vanadium
SMILES [O-][V](=O)([O-])[O-].[K+].[K+].[K+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium orthovanadate
Physikalische Form granular
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3285
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 232.24
Reinheit (%) 99.9%