Learn More
Thermo Scientific Chemicals Kaliumpermanganat, 98 %, reinst
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Potassium permanganate |
Namenshinweis | 98% |
Farbe | Schwarz bis Braun |
Physikalische Form | Glänzendes kristallines Pulver |
Menge | 5 kg |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | KMnO4 |
Fieser | 01,942; 02,348; 04,412; 05,562; 08,416; 09,388; 10,330; 11,440; 12,413; 13,258; 14,267; 15,273; 16,283 |
Merck Index | 15, 7776 |
SMILES | [K+].[O-][Mn](=O)(=O)=O |