missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kaliumpermanganat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™

Artikelnummer. 15653390 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält einen Drogenausgangsstoff der Kategorie 2 gemäß Verordnung (EG) Nr. 273/2004. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.

puriss. p.a., ACS-Reagenz, Reag. Ph. Eur.,≥99 %

  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7722-64-7
Summenformel KMnO4
Molekulargewicht (g/mol) 158.032
MDL-Nummer MFCD00011364
InChI-Schlüssel VZJVWSHVAAUDKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Kaliumpermanganat, Mineralisches Chamäleon, Condy-Kristalle, Argucid, Instaperm, Walko-Tabletten, Algen-k, walko tablets, algae-k, solo san soo
PubChem CID 516875
IUPAC-Name Kalium; Permanganat
SMILES [O-][Mn](=O)(=O)=O.[K+]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Kaliumpermanganat
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Menge 2.5 kg
UN-Nummer 1490
Formelmasse 158.03 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ACS/puriss. P. A
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt