missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kaliumpermanganat, Puriss. p.a., ACS-Reagenz, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumpermanganat |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Menge | 25 kg |
UN-Nummer | 1490 |
Formelmasse | 158.03 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | ACS/puriss. P. A |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur