Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagenz, J.T.Baker™
Artikelnummer. 15588094
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Qualitativ hochwertige Chemikalien für den Einsatz im Labor und in der Industrie
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-77-0
Summenformel H2KO4P
Molekulargewicht (g/mol) 136.08
MDL-Nummer MFCD00011401 MFCD00147253
InChI-Schlüssel GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Synonym Kaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumphosphat, Kaliumphosphat, monobasisch, Kaliumsäurephosphat, Phosphorsäure, Monokaliumsalz, Monobasisches Kaliumphosphat, Monokaliummonophosphat, Monokaliumdihydrogenphosphat, Monokaliumorthophosphat, monopotassium orthophosphate
PubChem CID 516951
ChEBI CHEBI:63036
IUPAC-Name Kaliumdihydrogenphosphat
SMILES [K+].OP(O)([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Kaliumphosphat
Namenshinweis Monobasisch
Physikalische Form Kristalle
Menge 2.5 kg
Hinweise zur Reinheitsqualität Erfüllt die chemischen Anforderungen von ACS-Reagenzien
Formelmasse 136.09
Güte BAKER ANALYZED™ ACS-Reagenz
Verpackung Poly-Flasche
Relative Dichte 1 l = 2.34 kg