Learn More
Kaliumphosphat, monobasisch, Kristall, multikompendial, N.F., J.T.Baker™
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kaliumphosphat |
Namenshinweis | Monobasisch |
Physikalische Form | Kristalle |
Menge | 2.5 kg |
IUPAC-Name | Kalium; Dihydrogenphosphat |
Formelmasse | 136.09 |
Güte | Multi-Kompendium/NF |
Verpackung | Poly-Flasche |
Relative Dichte | 1 l = 2.34 kg |