Learn More
Kalium-Standard-Metalllösung, 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung, 1 M, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Kaliumstandardmetalllösung 1000 ppm, für AAS, HNO3-Lösung 1 M
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
pH | 1 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 100 mL |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |