Learn More
Kaliumsulfat, AR-zertifiziert für die Analyse, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Kaliumsulfat, AR-zertifiziert für Analysen
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 1689 °C |
Schmelzpunkt | 1067 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 6 bis 8 |
Physikalische Form | Fest |
Menge | 500 g |
IUPAC-Name | Dikalium Sulfat |
Formelmasse | 174.25g/mol |
Verpackung | Kunststoffpulverbehälter |