Learn More
Kaliumtetraborat-Tetrahydrat, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11964221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
5 Kilogramm
CAS: 12045-78-2 | B4K2O7·4H2O | 305.5 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 12045-78-2
Summenformel B4K2O7·4H2O
Molekulargewicht (g/mol) 305.5
Synonym Potassium biborate tetrahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetraborate tetrahydrate
Schmelzpunkt 850.0°C
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 5 kg
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Strukturformel K2B4O7·4H2O
Merck Index 14,768
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 305.5
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Verpackung Kunststofftrommel