Learn More
Kaliumtetrachloraurat(III)-Hydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460897
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 27988-75-6 | AuCl4K | 377.86 g/mol
Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate is used as primary and secondary intermediates. A Key raw material for synthesis of new gold(III) dithiolate complexes for luminescence studies or possible uses as photosensitizers or photocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kaliumtetrachloraurat(III)-Hydrat wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet. Ein wichtiger Rohstoff für die Synthese neuer Gold(III)-Dithiolatkomplexe für Lumineszenzstudien oder mögliche Verwendung als Photosensibilisator oder Photokatalysator.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27988-75-6
Summenformel AuCl4K
Molekulargewicht (g/mol) 377.86
MDL-Nummer MFCD00043088
InChI-Schlüssel IKHCGJWURGSQRT-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium tetrachloroaurate iii hydrate, gold potassium chloride, aucl4.k.h2o, potassium hydrate tetrachloroaurate, potassium tetrachloroaurate iii hydrate, premion
PubChem CID 91886546
IUPAC-Name Kalium; Tetrachlorgold(1-); Hydrat
SMILES [K+].Cl[Au+3](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetrachloroaurate(III) hydrate
Schmelzpunkt 357°C (decomposition)
Menge 5 g
Strukturformel KAuCl4·xH2O
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,7681
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol.
Formelmasse 377.88 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tetrachloroaurate hydrate