Learn More
Kaliumtetranitropalladat(II), Pd 28.3 % min., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11386048
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
CAS: 13844-89-8 | K2N4O8Pd | 368.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13844-89-8
Summenformel K2N4O8Pd
Molekulargewicht (g/mol) 368.64
MDL-Nummer MFCD00049788
InChI-Schlüssel ZBZLFGPDLYLTMD-UHFFFAOYSA-J
Synonym dipotassium tetranitropalladiumdiuide, potassium tetranitropalladate ii , pd, palladate 2-,tetrakis nitrito-kn-,potassium 1:2 , sp-4-1
PubChem CID 18763730
IUPAC-Name Dikalium; Palladium; Tetranitrit
SMILES [K+].[K+].[Pd++].[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O.[O-]N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium tetranitropalladate(II)
Schmelzpunkt 310°C (decomposition)
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Formelmasse 368.63
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pd 28.3% min.
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium tetranitropalladate (II)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Potassium tetranitropalladate (II)