Learn More
Kaliumthiocyanat-Lösung, 0.1 M (0.1 N), gebrauchsfertige NIST-Standardlösung, für die volumetrische Analyse, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Plastikflasche aus HDPE
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |