Learn More
Kaliumthiosulfat-Hydrat, reinst, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1264198-56-2 | K2O3S2 | 190.31 g/mol
79.64 € - 283.41 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1264198-56-2 |
---|---|
Summenformel | K2O3S2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 190.31 |
MDL-Nummer | MFCD00150405 |
InChI-Schlüssel | FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 61501 |
SMILES | [K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10035213
|
Thermo Scientific Acros
388691000 |
100 g | Kunststoffflasche |
79.64 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10638044
|
Thermo Scientific Acros
388695000 |
500 g | Kunststoffflasche |
283.41 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
ReduktionsreagenzChemische Identifikatoren
1264198-56-2 | |
190.31 | |
FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L | |
[K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O |
K2O3S2 | |
MFCD00150405 | |
61501 |
Spezifikation
Potassium thiosulfate hydrate | |
Farblos bis hellgelb | |
Flüssigkeit | |
K2O3S2 | |
MFCD00150405 | |
FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L | |
Dikalium; Dioxido-oxo-sulfanyliden-$l^{6}-Sulfan | |
61501 | |
≥96% | |
4% max. (150°C) |
1264198-56-2 | |
6 to 9 (5% soln.) | |
96.0 to 104% (On dry substance) (Iodimetry) | |
K2S2O3·xH2O | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol | |
[K+].[K+].[O-]S([S-])(=O)=O | |
190.31 | |
190.33 | |
Extrarein |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Warnhinweis
- Potassium thiosulfate hydrate