Learn More
Kaliumtrioxalatferrat(III)-Trihydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411187
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5936-11-8 | C6H3FeK3O12 | 440.22 g/mol
Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate is used in chemical actinometry to measure light flux.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5936-11-8
Summenformel C6H3FeK3O12
Molekulargewicht (g/mol) 440.22
MDL-Nummer MFCD00150450
InChI-Schlüssel YXTWCYYDGRBUDE-UHFFFAOYSA-K
Synonym Potassium iron(III) oxalate
PubChem CID 131675837
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Potassium trioxalatoferrate(III) trihydrate
Farbe Grün
Physikalische Form Kristallin
Menge 500 g
UN-Nummer UN3288
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)[O-])O.C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[K+].[K+].[K+].[Fe]
IUPAC-Name Trikalium; 2-Hydroxy-2-Oxoacetat; Eisen; Oxalat; Oxalsäure
Formelmasse 491.26 (437.21 Anhydrous)
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 2.133 g/mL