Learn More
Miele Professional™ Powder Dispensing (AD)
Convenient drying support - EcoDry with AD water connection
6990.00 € - 7990.00 €
Spezifikation
Display | Full-color Touch Screen |
---|---|
Material | Stainless Steel |
Produkttyp | Laboratory Washer/Dryer |
Flussrate | 500 L/min. |
Max. Druck | 1000 kPa |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30533290
|
Miele Professional™
12782270 |
400 VAC, 50 Hz |
6990.00 €
1 Bogen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30533261
|
Miele Professional™
12782280 |
3N, 400V, 50 Hz |
7220.00 €
1 Bogen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
30533243
|
Miele Professional™
12798650 |
3N AC, 50 Hz |
7990.00 €
1 Bogen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Convenient drying support - EcoDry with AD water connection
- Performance/cycle, e.g. 128 laboratory bottles
- Flexible and simple - modular load carriers and Easy Load system
- Maximum user convenience with M Touch Flex full-touch colour display
- Convenient drying support - EcoDry
- Connectivity as standard via WiFi or Ethernet
- Efficient use of resources - variable speed heater pump
Spezifikation
Full-color Touch Screen | |
Laboratory Washer/Dryer | |
1000 kPa | |
Lotus White | |
5°C | |
65°C | |
5°C | |
23 9/16 in. | |
32 7/8 in. | |
23 9/16 in. | |
400 V |
Stainless Steel | |
500 L/min. | |
200 kPa | |
Cleaning of Laboratory Glassware | |
5°C to 65°C | |
65°C | |
5°C to 65°C | |
59.80 cm | |
83.50 cm | |
59.80 cm | |
50 Hz |