Learn More
Ansell Powerflex™ 80-100 Serien, Naturkautschuk-Latex-Handschuhe für hohe Belastung, grün und gelb
Bietet hervorragende mechanische Leistung mit Komfort und sicherem Griff. Heavy Duty Handschuhe Powerflex™ der Serie 80-100 von Ansell Edmont™ wurden für den Einsatz in einer Vielzahl von Handhabungs- und Trageanwendungen konzipiert.
Marke: Ansell 80100080
46.69 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die Handschuhe bieten eine allgemeine mechanische Leistungsfähigkeit für maximalen Schutz und Haltbarkeit
- Die erhöhte, knittrige Oberfläche der Latexbeschichtung verbessert die Griffigkeit bei trockenen und nassen Bedingungen
- Der automatische Strickeinsatz bietet eine optimal gespannte Innenfläche für eine hervorragende Passform und Flexibilität
- Entwickelt für den Einsatz in einer Vielzahl von Handhabungs- und Trageanwendungen
Spezifikation
ANSI 4 | |
Knittriges Latex | |
ANSI A2 | |
Spezifisch | |
Tauchbeschichtete Handschuhe | |
Maschinen und Anlagen | |
80-100 |
Latex | |
Grau, Blau | |
Teilweise texturiert | |
Mischung aus Baumwolle/Polyester | |
8 | |
Strick | |
10 |