Learn More
Multiroir™ Einschub aus PP
Stapeln Sie mit der Multiroir™ stapelbaren Schublade aus Polypropylen Schubladen übereinander, um eine praktische Kommode zu erhalten, die für Ihre Anforderungen an Lagerung und Zugänglichkeit geeignet ist.
Marke: Multiroir™ 18306
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Weiß
- Objektträger-Modul;
- Stapelbar
- Mit Deckel
Bestellinformation
Farbe
Spezifikation
25 l | |
Polypropylen  | |
Je 1 | |
410 mm | |
220 mm |
Weiß | |
Schublade | |
410 x 320 x 220 mm | |
320 mm |