Learn More
PPIL4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen PPIL4
Konzentration 0.26 mg/mL
Anwendungen Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16810294
Unterlagen ansehen
Proteintech
12538-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16800294
Unterlagen ansehen
Proteintech
12538-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is a member of the cyclophilin family of peptidylprolyl isomerases. The cyclophilins are a highly conserved family, members of which play an important role in protein folding, immunosuppression by cyclosporin A, and infection of HIV-1 virions.
Spezifikation
Spezifikation
PPIL4
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat, Mouse
Q8WUA2, Q9CXG3
361449, 67418, 85313
PPIL4 Fusion Protein Ag3249
Primary
-20°C
PPIL4
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Cyclophilin like protein PPIL4, HDCME13P, PPIase, PPIL4, Rotamase PPIL4
Ppil4
IgG
Antigen Affinity Chromatography