Learn More
PPT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10887-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16817573
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a small glycoprotein involved in the catabolism of lipid-modified proteins during lysosomal degradation. The encoded enzyme removes thioester-linked fatty acyl groups such as palmitate from cysteine residues. Defects in this gene are a cause of infantile neuronal ceroid lipofuscinosis 1 (CLN1, or INCL) and neuronal ceroid lipofuscinosis 4 (CLN4). Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
PPT1
Polyclonal
Unconjugated
PPT1
CLN1, INCL, Palmitoyl protein hydrolase 1, PPT, PPT 1, PPT1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
19063, 29411, 5538
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O88531, P45479, P50897
Ppt1
PPT1 Fusion Protein Ag1131
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat