Learn More
Fisherbrand™ High Precision, Digital Dry Block Heating System
Provides great temperature control and a wide choice of interchangeable blocks for maximum flexibility. These Dry Block Heating Systems combine ideal temperature control and uniformity over a temperature range of ambient +5°C to 130°C.
820.00 € - 1265.00 €
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.7 to 16.9 oz. |
---|---|
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 50 bis 500 ml |
Kammermaterial | Aluminium |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Interchangeable Blocks |
Produktcode | Marke | Anzahl Blöcke | Höhe (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Blöcke | Höhe (metrisch) | Wirkleistung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17275546
|
Fisherbrand™
17275546 |
1 Block | 120 mm | 150 W |
820.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17285546
|
Fisherbrand™
17285546 |
2 Blocks | 100 mm | 300 W |
992.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
17295546
|
Fisherbrand™
17295546 |
4 Blocks | 100 mm | 600 W |
1265.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- High power heater for fast heat up - 25°C to 100°C in only 15 minutes
- Simple-to-use rotor plus two keys provide access to the interactive interface for fast, accurate set-up and use
- Clear digital display is easy to read from a distance for instant reassurance
- Convenient timer facility, with audible buzzer, for reaction timing and function timing, e.g. delayed heater switch-on/turn-off
- Wide range of interchangeable blocks enables you to mix and match sample tubes as desired with extraction tool supplied as standard for easy and safe removal of blocks
- Optional safety cover protects samples from contamination and users from accidental contact with hot blocks
- Overtemperature cut-out protects your samples and your workplace
- High quality, robust construction in streamlined coolwall aluminum and chemical-resistant plastic is durable in demanding environments
- Compact footprint to optimize use of bench space
Spezifikation
1.7 to 16.9 oz. | |
50 bis 500 ml | |
Interchangeable Blocks | |
EU, UK | |
5°C to 130°C | |
Enzyme Digestion and Activity Studies, Nucleic Acid Hybridization | |
0.1°C at 37°C | |
1 to 999 min. | |
7,9 in. | |
220/240 V |
Nicht autoklavierbar | |
Aluminium | |
Chemikalienbeständiger Kunststoff | |
80% | |
Trockenbadblock | |
20 min. (25°C to 100°C) | |
0.1°C at 37°C | |
3 Jahre | |
200 mm |