Learn More
Zeiss™ PHOTOTUBE PRIMOSTAR KöHLER
Entwickelt für die Verwendung mit Zeiss Mikroskopen
Marke:  Zeiss™ 415500-1401-000
383.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11854993
  • 473.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Beschreibung
  • Binokularer Fototubus
  • Umgekehrtes Bild
  • 30°/20 (50:50)
  • Für Primo Star
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Binokularer Phototubus mit Umkehrbildfunktion
    30°/20 (50:50)
    Primo Star