Learn More
Propionylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424353
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 79-03-8 | C3H5ClO | 92.522 g/mol
Propionyl chloride is used as an intermediate in the production of agrochemicals and pharmaceuticals. It serves as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds. It acts as a crop protecting agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propionylchlorid wird als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Agrochemikalien und Pharmazeutika verwendet. Es dient als Zwischenprodukt für Farbstoffe, Textilhilfsmittel und Peroxidverbindungen. Es dient als Pflanzenschutzmittel.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln, starken Basen und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-03-8
Summenformel C3H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 92.522
MDL-Nummer MFCD00000745
InChI-Schlüssel RZWZRACFZGVKFM-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionyl chloride, propionic acid chloride, propionic chloride, propionylchloride, unii-mb6vl5omb9, mb6vl5omb9, propanoylchloride, propionyl cloride, propanoic chloride, propionyl-chloride
PubChem CID 62324
IUPAC-Name Propanoylchlorid
SMILES CCC(=O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionyl chloride
Schmelzpunkt -94°C
Dichte 1.061
Siedepunkt 77°C to 79°C
Flammpunkt 11°C (51°F)
Geruch Unpleasant
Strukturformel CH3CH2COCl
Brechungsindex 1.404
Menge 500 g
UN-Nummer UN1815
Beilstein 385632
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,7828
Formelmasse 92.53
Reinheit (%) 98%