Learn More
DuPont™ ProShield™ 60
ProShield™ 60 bietet eine Barriere gegen ungefährliche Trockenpartikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer.
Marke: DuPont™ D15519556
251.82 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Hergestellt aus einem mikroporösen Film auf einem Polypropylen-Vliesstoff
- Kombinieren Sie guten Partikelschutz mit hoher Flüssigkeitsabweisung
- Eine Barriere gegen ungefährliche Trockenpartikel bis zu einer Größe von einem Mikrometer
- Das Material ist nur für Feuchtigkeitsdampf durchlässig und nicht luftdurchlässig
- Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
- Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
- En 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
- Antistatische Behandlung (EN 1149-5) auf der Innenseite
- Abgesteppte innere Säume
- Nylon-Reißverschluss mit Klappe
- Die ideale Wahl für Anwendungen, die hinsichtlich Barriere, Haltbarkeit und Komfort weniger anspruchsvoll sind
Spezifikation
2XL | |
Polypropylen | |
Ja | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Genäht | |
Einzeln verpackt |
Unisex | |
Weiß | |
Elastisch | |
Elastisch | |
Reißverschluss mit Sturmklappe | |
Unsteril | |
50/Karton |