Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ Protein-Transport-Inhibitor-Cocktail (500X)
Geeignet für Assays, bei denen ein Proteintransport in den extrazellulären Raum vermieden werden soll.
Marke: Invitrogen™ 00-4980-03
88.44 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ein Cocktail aus Brefeldin A und Monensin
- Geeignet für Assays, bei denen ein Proteintransport in den extrazellulären Raum vermieden werden soll
- Speziell als Negativkontrolle für den Cocktail zur Zellstimulation formuliert (plus Protein-Transportinhibitoren) (500X)
- Die Zugabe zu Zellen in Kultur hemmt den intrazellulären Sekretions-/Transportweg von Proteinen und führt dadurch zu einer Ansammlung von sezernierten Proteinen im Lumen des endoplasmatischen Retikulums und im Golgi-Apparat
- Diese Ansammlung kann durch intrazelluläre Färbung und Durchflusszytometrie oder Western Blot nachgewiesen werden
Spezifikation
eBioscience™ | |
Protein Transport Inhibitor Cocktail | |
4 x 100 μl |
Sicherheit und Handhabung
- Protein Transport Inhibitor
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethanol