Learn More
Bohlender™ PTFE-Pinzette mit stumpfer Spitze
Diese Pinzetten eignen sich für zahlreiche Zwecke. BOLA PTFE-Pinzette mit universeller chemischer Beständigkeit.
37.00 € - 42.00 €
Spezifikation
Spitzenform Stumpf
Anzahl pro Packung Je
Bauweise/Design Vorgefertigte Pinzette
Material PTFE
Produkttyp Pinzetten
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10736182
Unterlagen ansehen
Bohlender™
H912-06
200 mm
42.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10513832
Unterlagen ansehen
Bohlender™
H912-04
150 mm
37.00 €
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vorgefertigte Pinzette
  • PTFE-Konstruktion
  • Mit spitzen oder stumpfen Enden
  • Allgemeine Chemikalienbeständigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Stumpf
Vorgefertigte Pinzette
Pinzetten
Je
PTFE