Learn More
Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer
Der Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer ermöglicht das direkte Abgießen aller Flüssigkeiten aus Reagenzflaschen auf sichere und konsistente Weise.
Marke:  Fisherbrand™ 028.045
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12681912
  • 116.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vollständig inert mit PTFE-gekapselter Viton-Flaschenhalsdichtung
  • Chemische Beständigkeit gesamt
  • Hochrein
  • Temperaturbereich: -200 °C bis +280 °C
  • Nicht kontaminierend
  • Einfach zu reinigen
Spezifikation
Spezifikation
Fisherbrand™ PTFE-Flaschenausgießer
Je 1
Reagenzflaschen
PTFE
GL45