Learn More
Sampling Systems™ PTFE-Flaschen
PTFE bottles are ideal for storage and are made from 100% PTFE, giving them high chemical resistance. They are suitable for low temperatures and include both a bottle and a cap.
Marke: Sampling Systems™ A125-5
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Conforms to both FDA and USP class VI requirements
- Crevice-free interior
- Heavy wall construction
- Suitable for use up to 280°C
Spezifikation
5 mL | |
White | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
No | |
Zylindrisch | |
Vorratsflasche | |
PTFE | |
Yes |
0.2 oz. | |
PTFE | |
Yes | |
Reusable | |
Weit | |
Zertifizierte Qualität | |
Ohne Dichtungseinlage | |
Schraubkappe |