Learn More
Fisherbrand™ Schliffsicherung, PTFE, NS40, gelb PTFE
Bietet die sicherste Lösung für das Spannen von Verbindungen. Fisherbrand™ konische Verbindungsklammern werden aus reinem PTFE-Kunststoff mit vollständig gekapselten Stahlfedern hergestellt.
Marke:  Fisherbrand™ 030.040.1
Artikelnummer. 11513302
  • 33.35 € / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Von Hand einstellbar
  • Passend für Standardglasverbindungen
  • Chemisch inert und unempfindlich gegenüber Laborchemikalien
  • Temperaturbeständig bis 250°C (480°F)
Spezifikation
Spezifikation
Konisch
PTFE-Verbindungsklammer
Standard-Glasschliffverbindungen, Größe 40
2/Packung
PTFE-verkapselte Stahlfeder